Tisk…
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
126660100 126660010 126660500
ACRO126660100EA 2800 CZK
ACRO126660100 ACRO126660010 ACRO126660500
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Vzorec: C₇H₁₀O
Bod varu: 199…200 °C (760 mmHg)
Bod tání: –21 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001581
CAS číslo: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %