Tisk…
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
304190-1G 304190-5G
SIAL304190-1GEA 2600 CZK
SIAL304190-1G SIAL304190-5G
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Vzorec: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 158 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9772 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012275
CAS číslo: 1120-73-6
UN: 1224
ADR: 3,III