Tisk…
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
270360050 270360010
ACRO270360050EA 7650 CZK
ACRO270360050 ACRO270360010
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one 97%
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Vzorec: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 158…161 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,979 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012275
CAS číslo: 1120-73-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %