Tisk…
Cycloheptene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
141720-25G 141720-5G
SIAL141720-25GEA 9910 CZK
SIAL141720-25G SIAL141720-5G
Cycloheptene, Sigma-Aldrich®
Cycloheptene
Vzorec: C₇H₁₂
Bod varu: 114,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –56 °C
Hustota: 0,824 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004156
CAS číslo: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II