Tisk…
cis-Cyklookten 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
154860010 154862500 154860025
ACRO154860010EA 6810 CZK
ACRO154860010 ACRO154862500 ACRO154860025
cis-Cyklookten 95% stabilizovaný
cis-Cyklookten
Vzorec: C₈H₁₄
Bod varu: 145…146 °C (760 mmHg)
Bod tání: –16 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001753
CAS číslo: 931-87-3
EINECS: 213-243-4
UN: 3295
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4710 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 200 ppm irganox 1076 FD