2-Cyclohexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Cyclohex-2-ene-1-ol, Cyclohex-2-enol
M-Clarity™ quality level = MQ100
C102652-10G
C102652-1G
C102652-5G
SIALC102652-10GEA
12870
CZK
SIALC102652-10G
SIALC102652-1G
SIALC102652-5G
2-Cyclohexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Cyclohexen-1-ol
Vzorec:
C₆H₁₀O MW: 98,14 g/mol Bod varu: 164…165 °C (1013 hPa) Hustota: 0,9865 g/cm³ (23 °C) |
MDL Number:
MFCD00001570 CAS číslo: 822-67-3 EINECS: 212-501-3 |