Tisk…
2-Cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
M-Clarity™ quality level = MQ200
C112909-100G C112909-25G C112909-5G
SIALC112909-100GEA 31690 CZK
SIALC112909-100G SIALC112909-25G SIALC112909-5G
2-Cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
2-Cyclopenten-1-one
Vzorec: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,989 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001401
CAS číslo: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III