2-Cyclopenten-1-one ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98%
CAS No.: 930-30-3
Molecular Formula: C5H6O
Formula Weight: 82.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4810
Odour: Characteristic
Boiling Point: 150°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001401
Vzorec:
C₅H₆O Bod varu: 150 °C Hustota: 1,01 Bod vzplanutí: 42 °C (108 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00001401 CAS číslo: 930-30-3 EINECS: 213-213-0 UN: 1224 ADR: 3,III |