2-Cyclohexen-1-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C102814-100ML
C102814-10ML
C102814-25ML
SIALC102814-100MLEA
3920
CZK
SIALC102814-100ML
SIALC102814-10ML
SIALC102814-25ML
2-Cyclohexen-1-one, Sigma-Aldrich®
2-Cyclohexen-1-one
Vzorec:
C₆H₈O MW: 96,13 g/mol Bod varu: 168 °C (1013 hPa) Hustota: 0,99 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001577 CAS číslo: 930-68-7 EINECS: 213-223-5 UN: 2929 ADR: 6.1,II |