Tisk…
2-Cyclohexen-1-one ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15435.22 A15435.14 A15435.36
A15435.22EA 4840 CZK
A15435.22 A15435.14 A15435.36
2-Cyclohexen-1-one ≥97%
2-Cyclohexen-1-one
Purity: 97% CAS No.: 930-68-7 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4880 Melting Point: -53° Boiling Point: 167-169° Beilstein Reference: 1280477 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00001577
Vzorec: C₆H₈O
Bod varu: 167…169 °C
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0,993
Bod vzplanutí: 56 °C (132 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001577
CAS číslo: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II