α-Tropolone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T89702-1G
T89702-25G
T89702-5G
SIALT89702-1GEA
1540
CZK
SIALT89702-1G
SIALT89702-25G
SIALT89702-5G
α-Tropolone, Sigma-Aldrich®
α-Tropolone
Vzorec:
C₇H₆O₂ Bod varu: 66…67 °C (0,1 mmHg) Bod tání: 48…50 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004158 CAS číslo: 533-75-5 EINECS: 208-577-2 |