α-Tropolone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11299.03
A11299.06
A11299.14
A11299.03EA
1550
CZK
A11299.03
A11299.06
A11299.14
α-Tropolone ≥98%
α-Tropolone
Purity: 98%
CAS No.: 533-75-5
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₆O₂ Bod varu: 115 °C (12 mmHg) Bod tání: 50…55 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004158 CAS číslo: 533-75-5 EINECS: 208-577-2 |