Tisk…
α-Tropolone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
140580010 140580050 140580250
ACRO140580010EA 1530 CZK
ACRO140580010 ACRO140580050 ACRO140580250
α-Tropolone 98%
α-Tropolone
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 115 °C (12 mmHg)
Bod tání: 50…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004158
CAS číslo: 533-75-5
EINECS: 208-577-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C (on dry substance)
GC ≥95.0 %