1,3,5,7-Cyclooctatetraene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Cyclooctatetraene, COT
MQ100
138924-1G
138924-5G
SIAL138924-1GEA
2900
CZK
SIAL138924-1G
SIAL138924-5G
1,3,5,7-Cyclooctatetraene, Sigma-Aldrich®
1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Vzorec:
C₈H₈ MW: 104.15 Bod varu: 143 Bod tání: –7 °C Hustota: 0.925 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004161 CAS číslo: 629-20-9 EINECS: 211-080-3 UN: 2358 ADR: 3 II |