Tisk…
Methylcyclopentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
MQ100
M39407-100ML M39407-500ML M39407-5ML
SIALM39407-100MLEA 2280 CZK
SIALM39407-100ML SIALM39407-500ML SIALM39407-5ML
Methylcyclopentane, Sigma-Aldrich®
Methylcyclopentane
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84.16
Bod varu: 71.8
Bod tání: –142 °C
Hustota: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001382
CAS číslo: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3 II