Tisk…
Ethylcyclohexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
E19154-100G E19154-25G
SIALE19154-100GEA 5650 CZK
SIALE19154-100G SIALE19154-25G
Ethylcyclohexane, Sigma-Aldrich®
Ethylcyclohexane
Vzorec: C₈H₁₆
Bod varu: 132 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001523
CAS číslo: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 1993
ADR: 3,II