Tisk…
1-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M38214-100G M38214-25G
SIALM38214-100GEA 6930 CZK
SIALM38214-100G SIALM38214-25G
1-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114.19
Bod varu: 168
Bod tání: 26
Hustota: 0.9282 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003857
CAS číslo: 590-67-0
EINECS: 209-688-9
UN: 2617
ADR: 3 III