Tisk…
Cyclopropylméthanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12567.06 A12567.14 A12567.22
A12567.06EA 1130 CZK
A12567.06 A12567.14 A12567.22
Cyclopropylméthanol ≥98%
Cyclopropylméthanol
Purity: 98% CAS No.: 2516-33-8 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Mild Melting Point: -60° Boiling Point: 123-124° Beilstein Reference: 1846846 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00001309
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 123…124 °C
Bod tání: < –60 °C
Hustota: 0,904
Bod vzplanutí: 35 °C (95 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001309
CAS číslo: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 1987
ADR: 3,III