Tisk…

Cyclopropylméthanol 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

296820250 296820010 296821000 296822500
ACRO296820250EA 1800 CZK
ACRO296820250 ACRO296820010 ACRO296821000 ACRO296822500
Cyclopropylméthanol 99%
Cyclopropylméthanol
Vzorec: C₄H₈O
Bod varu: 123…124 °C (738 mmHg)
Bod tání: –60 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001309
CAS číslo: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 2920
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR