Cyclopentylmethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11595.22
A11595.06
A11595.14
A11595.22EA
29580
CZK
A11595.22
A11595.06
A11595.14
Cyclopentylmethanol ≥98%
Cyclopentylmethanol
Purity: 98%
CAS No.: 3637-61-4
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 1919000
MDL No.: MFCD00001384
Vzorec:
C₆H₁₂O Bod varu: 162…163 °C Hustota: 0,925 Bod vzplanutí: 62 °C (143 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001384 CAS číslo: 3637-61-4 EINECS: 222-861-3 |