Tisk…
Cyclohexylméthanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
111340050 111340250 111341000
ACRO111340050EA 736 CZK
ACRO111340050 ACRO111340250 ACRO111341000
Cyclohexylméthanol 99%
Cyclohexylméthanol
Vzorec: C₇H₁₄O
Bod varu: 181 °C (760 mmHg)
Bod tání: -43 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001510
CAS číslo: 100-49-2
EINECS: 202-857-8
Merck Index: 13,02760
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20°C, 589 nm) (C=1, methanol)