Tisk…
Cyclobutylméthanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21480.06 B21480.14
B21480.06EA 1140 CZK
B21480.06 B21480.14
Cyclobutylméthanol ≥99%
Cyclobutylméthanol
Purity: 99% CAS No.: 4415-82-1 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4465 Boiling Point: 143-144° Beilstein Reference: 2036027 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00001330
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 143…144 °C
Hustota: 0,913
Bod vzplanutí: 39 °C (102 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001330
CAS číslo: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1105
ADR: 3,III