Tisk…

Cyclobutylméthanol 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Cyclobutanemethanol, Cyclobutylmethanol, Hydroxymethylcyclobutane

182230050 182230250
ACRO182230050EA 2240 CZK
ACRO182230050 ACRO182230250
Cyclobutylméthanol 99%
Cyclobutylméthanol
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 143…144 °C
Hustota: 0,91 g/cm³
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001330
CAS číslo: 4415-82-1
EINECS: 224-575-4
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR