Tisk…

2-Cyclohexylethanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

C105104-100ML C105104-500ML
SIALC105104-100MLEA 1970 CZK
SIALC105104-100ML SIALC105104-500ML
2-Cyclohexylethanol, Sigma-Aldrich®
2-Cyclohexylethanol
Vzorec: C₈H₁₆O
Bod varu: 204 °C (1013 hPa)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001525
CAS číslo: 4442-79-9
EINECS: 224-672-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR