2-Cyclohexylethanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20782.0B
B20782.18
B20782.30
B20782.0BEA
14790
CZK
B20782.0B
B20782.18
B20782.30
2-Cyclohexylethanol ≥99%
2-Cyclohexylethanol
Purity: 99%
CAS No.: 4442-79-9
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -20°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1848152
MDL No.: MFCD00001525
Vzorec:
C₈H₁₆O Bod varu: 206…207 °C Bod tání: –20 °C Hustota: 0,920 Bod vzplanutí: 86 °C (186 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001525 CAS číslo: 4442-79-9 EINECS: 224-672-1 |