1-Cyclohexylethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B20363.06
B20363.14
B20363.06EA
3400
CZK
B20363.06
B20363.14
1-Cyclohexylethanol ≥98%
1-Cyclohexylethanol
Purity: 98%
CAS No.: 1193-81-3
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4650
Boiling Point: 188-190°
MDL No.: MFCD00001475
Vzorec:
C₈H₁₆O MW: 128.21 Bod varu: 188…190 °C Hustota: 0.918 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001475 CAS číslo: 1193-81-3 EINECS: 214-780-7 |