Tisk…
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
205605-1G 205605-5G
SIAL205605-1GEA 3090 CZK
SIAL205605-1G SIAL205605-5G
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100.12
MDL Number: MFCD00001290
CAS číslo: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
UN: 3261
ADR: 8 II