Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A16297.09
A16297.18
A16297.30
A16297.09EA
1550
CZK
A16297.09
A16297.18
A16297.30
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione ≥99%
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
Purity: 99%
CAS No.: 933-52-8
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Melting Point: 112-115°
Boiling Point: 120-122°/150mm
MDL No.: MFCD00001331
Vzorec:
C₈H₁₂O₂ Bod varu: 120…122 °C (150 mmHg) Bod tání: 112…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001331 CAS číslo: 933-52-8 EINECS: 213-269-6 |