Tisk…
Dimedon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D153303-100G D153303-25G
SIALD153303-100GEA 3960 CZK
SIALD153303-100G SIALD153303-25G
Dimedon, Sigma-Aldrich®
Dimedon
Vzorec: C₈H₁₂O₂
Bod varu: 234 °C (1013 hPa)
Bod tání: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001588
CAS číslo: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 13,03268