Tisk…
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W330507-100G W330507-1KG W330507-SAMPLE
SIALW330507-100GEA 12270 CZK
SIALW330507-100G SIALW330507-1KG SIALW330507-SAMPLE
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
Vzorec: C₇H₁₀O₂
MDL Number: MFCD00209518
CAS číslo: 3008-43-3
EINECS: 221-122-2