3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,4-Dimethylcyclopentane-1,2-dione, 3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
M-Clarity™ quality level = MQ300
W326801-100G-K
W326801-1KG-K
W326801-25G-K
SIALW326801-100G-KEA
15060
CZK
SIALW326801-100G-K
SIALW326801-1KG-K
SIALW326801-25G-K
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethyl-1,2-cyclopentanedione
Vzorec:
C₇H₁₀O₂ MW: 126,16 g/mol Bod varu: 219 °C (1013 hPa) Bod tání: 71…72 °C |
MDL Number:
MFCD00143063 CAS číslo: 13494-06-9 EINECS: 236-810-8 |