Tisk…
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
117021-25G 117021-5G
SIAL117021-25GEA 4450 CZK
SIAL117021-25G SIAL117021-5G
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001406
CAS číslo: 765-69-5
EINECS: 212-153-2