Tisk…
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M37935-100G M37935-25G
SIALM37935-100GEA 14330 CZK
SIALM37935-100G SIALM37935-25G
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Bod varu: 100…102 °C (8 mmHg)
Bod tání: 206…209 °C
Hustota: 1,313 g/cm³ (–150.15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001587
CAS číslo: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9