Tisk…
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Dodavatel: Cayman Chemical
10007138-1 10007138-10 10007138-5
CAYM10007138-1EA 858 CZK
CAYM10007138-1 CAYM10007138-10 CAYM10007138-5
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Bod varu: 100…102 °C (8 mmHg)
Bod tání: 206…209 °C
Hustota: 1,313 g/cm³ (–150.15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001587
CAS číslo: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9