Tisk…
4-Methylcyclohexanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
173614-100ML 173614-25ML 173614-500ML
SIAL173614-100MLEA 3510 CZK
SIAL173614-100ML SIAL173614-25ML SIAL173614-500ML
4-Methylcyclohexanone, Sigma-Aldrich®
4-Methylcyclohexanone
Vzorec: C₇H₁₂O
Bod varu: 170 °C (1013 hPa)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001643
CAS číslo: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN: 2297
ADR: 3,III