Tisk…

2-Methylcyclopentanone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 2-Methylcyclopentan-1-one

M-Clarity™ quality level = MQ100

288438-25G 288438-5G
SIAL288438-25GEA 15170 CZK
SIAL288438-25G SIAL288438-5G
2-Methylcyclopentanone, Sigma-Aldrich®
2-Methylcyclopentanone
Vzorec: C₆H₁₀O
Bod varu: 140…141 °C (1013 hPa)
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,917 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001414
CAS číslo: 1120-72-5
EINECS: 214-318-4
UN: 1224
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR