Tisk…
(Chloromethyl)cyclopropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Cyclopropyl methyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
184667-10G 184667-50G
SIAL184667-10GEA 8960 CZK
SIAL184667-10G SIAL184667-50G
(Chloromethyl)cyclopropane, Sigma-Aldrich®
(Chloromethyl)cyclopropane
Vzorec: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Bod varu: 87 °C (1013 hPa)
Bod tání: –91 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001307
CAS číslo: 5911-08-0
EINECS: 227-632-1
UN: 1993
ADR: 3,II