Tisk…
(Bromomethyl)cyclohexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
C106003-100G C106003-25G C106003-5G
SIALC106003-100GEA 7440 CZK
SIALC106003-100G SIALC106003-25G SIALC106003-5G
(Bromomethyl)cyclohexane, Sigma-Aldrich®
(Bromomethyl)cyclohexane
Vzorec: C₇H₁₃Br
Bod varu: 100 °C (53,3 hPa)
Hustota: 1,269 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001509
CAS číslo: 2550-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III