Tisk…
(Bromomethyl)cyclobutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cyclobutyl methyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
441171-25ML 441171-5ML
SIAL441171-25MLEA 8680 CZK
SIAL441171-25ML SIAL441171-5ML
(Bromomethyl)cyclobutane, Sigma-Aldrich®
(Bromomethyl)cyclobutane
Vzorec: C₅H₉Br
Bod varu: 123…124 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040960
CAS číslo: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III