Ethynylcyklopropan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Cyclopropylacetylene
MQ100
663018-25G
663018-5G
SIAL663018-25GEA
3540
CZK
SIAL663018-25G
SIAL663018-5G
Ethynylcyklopropan, Sigma-Aldrich®
Ethynylcyklopropan
Vzorec:
C₅H₆ MW: 66.1 |
MDL Number:
MFCD02181090 CAS číslo: 6746-94-7 |