Tisk…
Ethynylcyklopropan 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclopropylacetylene
369130010 369130100 369130500
ACRO369130010EA 633 CZK
ACRO369130010 ACRO369130100 ACRO369130500
Ethynylcyklopropan 98%
Ethynylcyklopropan
Vzorec: C₅H₆
MW: 66.1
Bod varu: 51…52 °C
Hustota: 0.7801 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181090
CAS číslo: 6746-94-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %