Ethynylcyclohexane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
380790010
380790050
ACRO380790010EA
1660
CZK
ACRO380790010
ACRO380790050
Ethynylcyclohexane 98%
Ethynylcyclohexane
Vzorec:
C₈H₁₂ Bod varu: 130…132 °C (760 mmHg) Hustota: 0,828 g/cm³ Bod vzplanutí: 18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001513 CAS číslo: 931-48-6 EINECS: 213-236-6 UN: 3295 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |