Tisk…
1-Ethynylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
E51406-100ML E51406-20L E51406-5L
SIALE51406-100MLEA 1460 CZK
SIALE51406-100ML SIALE51406-20L SIALE51406-5L
1-Ethynylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
1-Ethynylcyclohexanol
Vzorec: C₈H₁₂O
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 0,973 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003858
CAS číslo: 78-27-3
EINECS: 201-100-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III