Tisk…
Cyklohexan 99,8, Laboratory Reagent
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
C100307-10L C100307-2.5L C100307-25L C100307-1L C100307-4X2.5L
C100307-10LEA 13390 CZK
C100307-10L C100307-2.5L C100307-25L C100307-1L C100307-4X2.5L
Cyklohexan 99,8, Laboratory Reagent
Cyklohexan
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 1900225
RTECS Number: GU6300000
UNSPSC Code: 12191504
Vzorec: C₆H₁₂
MW: 84.16
Bod varu: 8.3 %(V)
Bod tání: 6.4 °C
Hustota: 0.78 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003814
CAS číslo: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance (form) complying
Appearance (color) complying
Purity (GC) Min. 99.80 Fl.%
Non-volatile matter Max. 0.005 %
IR spectrum complying
Vapor Density 2.9 (vs air)
Vapor Pressure 77 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 500 °F
Refractive Index n20/D 1.426 (lit.)