Tisk…
Cycloheptane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C98403-25G C98403-5G
SIALC98403-25GEA 0 CZK
SIALC98403-25G SIALC98403-5G
Cycloheptane, Sigma-Aldrich®
Cycloheptane
Vzorec: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Bod varu: 120 °C (1013 hPa)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004147
CAS číslo: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
UN: 1206
ADR: 3,II