Tisk…
myo-Inozitol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
M-Clarity™ quality level = MQ300
I7508-100G I7508-1KG I7508-500G I7508-50G
SIALI7508-100GEA 5510 CZK
SIALI7508-100G SIALI7508-1KG SIALI7508-500G SIALI7508-50G
myo-Inozitol, Sigma-Aldrich®
myo-Inozitol
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Bod varu: 291 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210 °C
Hustota: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077932
CAS číslo: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001