myo-Inozitol, Millipore®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
M-Clarity™ quality level = MQ200
57570-100G
57570-25G
57570-500G
SIAL57570-100GEA
0
CZK
SIAL57570-100G
SIAL57570-25G
SIAL57570-500G
myo-Inozitol, Millipore®
myo-Inozitol
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ Bod varu: 291 °C (1013 hPa) Bod tání: 210 °C Hustota: 1,752 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077932 CAS číslo: 87-89-8 EINECS: 201-781-2 Merck Index: 13,05001 |