Tisk…
Cyclobutanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
156434-1G 156434-5G
SIAL156434-1GEA 4280 CZK
SIAL156434-1G SIAL156434-5G
Cyclobutanol, Sigma-Aldrich®
Cyclobutanol
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Bod varu: 122 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9226 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001318
CAS číslo: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1120
ADR: 3,II