Tisk…
dicyklohexylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DCHA
M-Clarity™ quality level = MQ200
185841-100G 185841-500G 185841-5G 185841-2KG
SIAL185841-100GEA 1810 CZK
SIAL185841-100G SIAL185841-500G SIAL185841-5G SIAL185841-2KG
dicyklohexylamin, Sigma-Aldrich®
dicyklohexylamin
Vzorec: C₁₂H₂₃N
MW: 181.32
Bod varu: 255.8
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 91
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011658
CAS číslo: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8 III
Merck Index: 13,03122