Tisk…
dicyklohexylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DCHA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02948.0100 8.02948.1000
8.02948.0100EA 1030 CZK
8.02948.0100 8.02948.1000
dicyklohexylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
dicyklohexylamin
Vzorec: C₁₂H₂₃N
Bod varu: 255,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011658
CAS číslo: 101-83-7
EINECS: 202-980-7
UN: 2565
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03122
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1 g/l (20°C)
Melting Point -0.1 °C
Boiling Point 256 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (25 °C)
Flash Point 105 °C
Refractive Index 1.4842 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 4.6 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240°C
Synonyms DCHA
Hill Formula C12H23N
Chemical Formula (C6H11)2NH